Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) VEGF / VEGFA / VEGF165, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6879-ye-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16046500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_999249.1
VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein
Research Use Only
VEGFA
Recombinant Protein
Yeast
YLWLLHAPLL HVSLDSLVAA FSVVFEVLPS SLDIPGSKKE EQASTQLGGV EEEHEASGVV TRQLAFVVDA ITNPTLEKET KTITRIHKAP KFPSHFGFWK RAEEERGGKS SGEKSRKTDG VGERAQAGEQ REGPGQRAAA LTDRQTDTAP SPSAHLLPGR RPTVDAAASG GQQPEPAPEG GVEGVGARGI ALKLFVQLLG CSRSGGVVVR AGGAEPSGAA RSVSSGREEP PPPPPEEEGE EEGEKEEERG PRWRLGAGEP GSWTGEAAVC ADSAPAARAP QALARASAPG ARGARGGAEE SGPSRSPSRR GSASRAGPGR ASETMNFLLS WVHWSLALLL YLHHAKWSQA APMAEEGDNK PHEVVKFMEV YRRSYCQPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLVRCGGC CNDESLECVP TEEFNVTMQI MRIKPHQGQH IGEMSFLQHN KCECRCDKPR R
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
397157
10 μg
Not determined.
Full Length
Rabbit
His
Tris-based buffer, 50% glycerol