Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Carbonic anhydrase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Carbonic anhydrase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001101130.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 310218 |
Nombre | Carbonic anhydrase 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15947429
|
enQuireBio™
QP5741-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15987429
|
enQuireBio™
QP5741-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15937429
|
enQuireBio™
QP5741-ye-100ug |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15967429
|
enQuireBio™
QP5741-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15977429
|
enQuireBio™
QP5741-ye-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15957429
|
enQuireBio™
QP5741-ye-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001101130.1 | |
Carbonic anhydrase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
310218 | |
Research Use Only | |
Ca1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ASADWGYDSK NGPDQWSKLY PIANGNNQSP IDIKTSEAKH DSSLKPVSVS YNPATAKEIV NVGHSFHVVF DDSSNQSVLK GGPLADSYRL TQFHFHWGNS NDHGSEHTVD GAKYSGELHL VHWNSAKYSS AAEAISKADG LAIIGVLMKV GPANPNLQKV LDALSSVKTK GKRAPFTNFD PSSLLPSSLD YWTYFGSLTH PPLHESVTWV ICKESISLSP EQLAQLRGLL SSAEGEPAVP VLSNHRPPQP LKGRTVRASF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |