Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Haptoglobin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Haptoglobin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036714.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 24464 |
Nombre | Haptoglobin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16046991
|
enQuireBio™
QP8887-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16086991
|
enQuireBio™
QP8887-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16036991
|
enQuireBio™
QP8887-ec-100ug |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16066991
|
enQuireBio™
QP8887-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16076991
|
enQuireBio™
QP8887-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16056991
|
enQuireBio™
QP8887-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_036714.2 | |
Haptoglobin Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24464 | |
Research Use Only | |
HP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VELGNDATDI EDDSCPKPPE IANGYVEHLV RYRCRQFYKL QTEGDGIYTL NSEKQWVNPA AGDKLPKCEA VCGKPKHPVD QVQRIIGGSM DAKGSFPWQA KMISRHGLTT GATLISDQWL LTTAQNLFLN HSENATAKDI APTLTLYVGK NQLVEIEKVV LHPERSVVDI GLIKLKQKVL VTEKVMPICL PSKDYVAPGR MGYVSGWGRN VNFRFTERLK YVMLPVADQE KCELHYEKST VPEKKGAVSP VGVQPILNKH TFCAGLTKYE EDTCYGDAGS AFAVHDTEED TWYAAGILSF DKSCAVAEYG VYVRATDLKD WVQETMAK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |