missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat MCP-3 / CCL7 Protein

A DNA sequence encoding the Rat MCP-3 / CCL7, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP10295-ec-2ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15913408

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001007613.1
MCP-3 / CCL7 Protein
Research Use Only
CCL7
The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Rat
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
287561
2 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
QPDGTNSSTC CYVKKQKIPK RNLKSYRKIT SSRCPWEAVI FKTKKGMEVC AEAHQKWVEE AIAYLDMKTS TPKP
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales