Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Nitric oxide synthase, endothelial Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Nitric oxide synthase, endothelial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_068610.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 24600 |
Nombre | Nitric oxide synthase, endothelial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16016891
|
enQuireBio™
QP8865-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16036891
|
enQuireBio™
QP8865-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16026891
|
enQuireBio™
QP8865-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16046891
|
enQuireBio™
QP8865-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16056891
|
enQuireBio™
QP8865-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16066891
|
enQuireBio™
QP8865-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Spécification
NP_068610.1 | |
Nitric oxide synthase, endothelial Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24600 | |
Research Use Only | |
Nos3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ATILYGSETG RAQSYAQQLG RLFRKAFDPR VLCMDEYDVV SLEHEALVLV VTSTFGNGDP PENGESFAAA LMEMSGPYNS SPRPEQHKSY KIRFNSVSCS DPLVSSWRRK RKESSNTDSA GALGTLRFCV FGLGSRAYPH FCAFARAVDT RLEELGGERL LQLGQGDELC GQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |