Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat NME2 Protein
A cDNA sequence encoding the NME2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | NME2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Rat |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921759
|
enQuireBio™
QP12854-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911759
|
enQuireBio™
QP12854-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901759
|
enQuireBio™
QP12854-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Spécification
NME2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
His | |
NME2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline pH 7.4 and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMANLERT FIAIKPDGVQ RGLVGEIIKR FEQKGFRLVA MKFLRASEEH LKQHYIDLKD RPFFPGLVKY MNSGPVVAMV WEGLNVVKTG RVMLGETNPA DSKPGTIRGD FCIQVGRNII HGSDSVESAE KEIGLWFKPE ELIDYKSCAH DWVYE | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |