missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat NRP1 Protein
A cDNA sequence encoding the NRP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | NRP1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Rat |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901849
|
enQuireBio™
QP12884-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921849
|
enQuireBio™
QP12884-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911849
|
enQuireBio™
QP12884-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NRP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
His | |
NRP1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
FRSDKCGGTI KIENPGYLTS PGYPHSYHPS EKCEWLIQAP EPYQRIMINF NPHFDLEDRD CKYDYVEVID GENEGGRLWG KFCGKIAPSP VVSSGPFLFI KFVSDYETHG AGFSIRYEIF KRGPECSQNY TAPTGVIKSP GFPEKYPNSL ECTYIIFAPK MSEIILEFES FDLEQDSNPP GGVFCRYDRL EIWDGFPEVG PHIGRYCGQK TPGRIRSSSG ILSMVFYTDS AIAKEGFSAN YSVLQSSISE DFKCMEALGM ESGEIHSDQI TASSQYGTNW SVERSRLNYP ENGWTPGEDS YREWIQVDLG LLRFVTAVGT QGAISKETKK KYYVKTYRVD ISSNGEDWIT LKEGNKAIIF QGNTNPTDVV FGVFPKPLIT RFVRIKPASW ETGISMRFEV YGCKITDYPC SGMLGMVSGL ISDSQITASN QGDRNWMPEN IRLVTSRTGW ALPPSPHPYI NEWLQVDLGD EKIVRGVIIQ GGKHRENKVF MRKFKIAYSN NGSDWKMIMD DSKRKAKSFE GNNNYDTPEL RAFTPLSTRF IRIYPERATH SGLGLRMELL GCEVEVPTAG PTTPNGNPVD ECDDDQANCH SGTGDDFQLT GGTTVLATEK PTIIDSTIQS EFPTYGFNCE FGWGSHKTFC HWEHDSHAQL RWRVLTSKTG PIQDHTGDGN FIYSQADENQ KGKVARLVSP VVYSQSSAHC MTFWYHMSGS HVGTLRVKLH YQKPEEYDQL VWMVVGHQGD HWKEGRVLLH KSLKLYQVIF EGEIGKGNLG GIAVDDISIN NHIPQEDCAK PTDLDKKNTE IKIDETGSTP GYEEGKGDKN ISRKPGNVLK TLDPLEHHHH HH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |