missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat TFF3 Protein
A cDNA sequence encoding the TFF3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 25563 |
---|---|
Nombre | TFF3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Tff3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934519
|
enQuireBio™
QP13729-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15914519
|
enQuireBio™
QP13729-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15924519
|
enQuireBio™
QP13729-1mg |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
25563 | |
Research Use Only | |
Tff3 | |
Rat | |
Untagged | |
TFF3 protein filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 7.5. |
TFF3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQEFVGLSPS QCMVPANVRV DCGYPTVTSE QCNNRGCCFD SSIPNVPWCF KPLQETECT F DYKDDDDK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |