Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat VEGF C Protein
A cDNA sequence encoding the VEGF C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7720.00€
Especificaciones
Nombre | VEGF C Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Measured by its ability to stimulate phosphorylation of the VEGFR-3/FLT-4 receptor in porcine aortic endothelial cells (PAE/FLT -4 cells). The ED50 for this effect is typically 150-300 ng/ml, corresponding to a specific activity of 3.3-6.6KUnits/mg. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15955548
|
enQuireBio™
QP10911-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15935548
|
enQuireBio™
QP10911-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15945548
|
enQuireBio™
QP10911-1mg |
1 mg |
7720.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
VEGF C Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MANUAL | |
Greater than 90.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Measured by its ability to stimulate phosphorylation of the VEGFR-3/FLT-4 receptor in porcine aortic endothelial cells (PAE/FLT -4 cells). The ED50 for this effect is typically 150-300 ng/ml, corresponding to a specific activity of 3.3-6.6KUnits/mg. | |
Rat | |
His | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with BSA. |