Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Zinc transporter ZIP13 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Zinc transporter ZIP13, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001034285.1
ID de gen (Entrez) 295928
Nombre Zinc transporter ZIP13 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16009950
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7638-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16049950
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7638-ec-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16099940
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7638-ec-100ug
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16029950
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7638-ec-200ug
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16039950
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7638-ec-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16019950
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7638-ec-1mg
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001034285.1
Zinc transporter ZIP13 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
295928
Research Use Only
Slc39a13
Recombinant Protein
E. coli
WAYTCNISPG VEGQSLQRQQ QLGLWVIAGF LTFLALEKMF LNCKEEDPSQ APSKDPTAAA LNGGHCLAQP AAEPGLRAVV RNLKVSGYLN LLANTIDNFT HGLA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.