Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Outer capsid protein VP4 Protein
A DNA sequence encoding the Rotavirus A (strain Human/United Kingdom/ST3/1975 G4-P2A[6]-I1-R1-C1-M1-A1-N1-T1-E1-H1) (RV-A) (Rotavirus A (strain St. Thomas 3)) Rotavirus A Outer capsid protein VP4, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre Rotavirus A Outer capsid protein VP4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16017220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7052-YE-100UG
100 μg
1100.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
16057220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7052-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
16027220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7052-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16047220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7052-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16067220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7052-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16037220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7052-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Rotavirus A Outer capsid protein VP4 Protein
Not determined.
Recombinant Protein
Yeast
AQVSEDIIIS KTSLWKEMQY NRDIIIRFKF NNSIIKLGGL GYKWSEISFK AANYQYNYLR DGEQVTAHTT CSVNGVNNFS YNGGLLPTHF SISRYEVIKE NSYVYVDYWD DSQAFRNMVY VRSLAANLNS VKCSGGNYNF QMPVGAWPVM SGGAVSLHFA GVTLSTQFTD FVSLNSLRFR FSLTVEEPPF SILRTRVSGL YGLPASNPNS GHEYYEIAGR FSLISLVPSN DDY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Full Length
Rotavirus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol