Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Iron-regulated surface determinant protein 1
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain USA300 / TCH1516) Iron-regulated surface determinant protein B, was expressed in the hosts and tags indicated.
458.00€ - 3905.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_001041586.1 |
---|---|
Nombre | S. aureus Iron-regulated surface determinant protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | isdB |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16006980
|
enQuireBio™
QP6999-10ug |
10 μg |
458.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16046980
|
enQuireBio™
QP6999-50ug |
50 μg |
656.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16096970
|
enQuireBio™
QP6999-100ug |
100 μg |
1120.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16026980
|
enQuireBio™
QP6999-200ug |
200 μg |
1835.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16036980
|
enQuireBio™
QP6999-500ug |
500 μg |
2455.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16016980
|
enQuireBio™
QP6999-1mg |
1 mg |
3905.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
WP_001041586.1 | |
Research Use Only | |
isdB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAEETGGTNT EAQPKTEAVA SPTTTSEKAP ETKPVANAVS VSNKEVEAPT SETKEAKEVK EVKAPKETKE VKPAAKATNN TYPILNQELR EAIKNPAIKD KDHSAPNSRP IDFEMKKKDG TQQFYHYASS VKPARVIFTD SKPEIELGLQ SGQFWRKFEV YEGDKKLPIK LVSYDTVKDY AYIRFSVSNG TKAVKIVSST HFNNKEEKYD YTLMEFAQPI YNSADKFKT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
S. aureus Iron-regulated surface determinant protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |