missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. aureus Transposase for transposon Tn552 Protein

A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Transposase for transposon Tn552, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7085-1mg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16077330

  • 3905.00€ / 1 miligramo

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

WP_000790705.1
S. aureus Transposase for transposon Tn552 Protein
Research Use Only
Tn552
Recombinant Protein
E. coli
MKNKEKYLTN FSEAKRKEAT QKYNIIKPFI LGKQSLSSIS KSKGIALSTL YRWNKLYKEQ GLTGLIHNTR VDKGEHKLKQ NIIDEIKRLA LKNKRNSIAT IHRKIANYCI ENNFYKPSYK QVYSIIKAMP KSVIDFSHQG EKYYQNKYDL IQIRESSRPN EIWQADHTLL DIYILDQKGN INRPWLTIIM DDYSRAIAGY FISFDAPNAQ NTALTLHQAI WNKNNTNWPV CGIPEKFYTD HGSDFTSHHM EQVAIDLKIN LMFSKVGVPR GRGKIERFFQ TVNQTFLEQL PGYINNNDTS SDLIDFQNFE EKLRYFLIED YNQKEHSAIQ STPINRWNSN HFFPNMPSSL EQLDLLLLEI PKSRKIHSDG IHFQGFRYSN TNLTAYVGEY VLIRYNPNDM AEIRVFYRDE FLCTAISPDL ADYSIDIKEI QHARSQRRKH LKQNIASPST TDLIKEEKSY GYSPQETTKN VKKLKRYRND
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13875815
1 mg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado