missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 B.1.621 Spike GCN4-IZ His Protein

Código de producto. 18716876
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18716876 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18716876

Marca: R&D Systems™ 10899CV100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mu Variant

Measured by its binding ability in a functional ELISA with Recombinant Human ACE-2 His-tag (Catalog # 933-ZN ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso YP_009724390.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 43740568
Peso molecular M.W.-observed: 142-170 kDa, under reducing conditions, M.W.-theroretical: 138 kDa
Cantidad 100 μg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived sars-cov-2 Spike proteinSARS-CoV-2 B0.1.621 Spike (Val16-Lys1211)(Thr95Ile, Tyr144Thr, Tyr145Ser, ins145Asn, Arg346Lys, Glu484Lys, Asn501Tyr, Asp614Gly, Pro681His, Asp950Asn) (Arg682Ser, Arg685Ser, Lys986Pro, Val987Pro) (N-terminus) Accession # YP_009724390.1 GCN4-IZ 6-His tag (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, S Protein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike glycoprotein, surface glycoprotein
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión SARS-CoV-2 Spike
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.