Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0101 and CTK0102, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
90.00€ - 317.00€
Especificaciones
Antígeno | Recombinant VHH |
---|---|
Clon | CTK0101 and CTK0102 |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Alexa Fluor 647 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17393493
|
Chromotek
srbAF647-1-10 |
10 μL |
90.00€
10 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17303503
|
Chromotek
srbAF647-1-100 |
100 μL |
317.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG/anti-rabbit IgG, recombinant VHH is an anti-human IgG and anti-rabbit IgG specific secondary antibody. It consists of of a mixture of 2 Nanobodies that bind to human IgG and rabbit IgG with high affinity & specificity.
Especificaciones
Recombinant VHH | |
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 647 | |
Human, Rabbit | |
Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles. |
CTK0101 and CTK0102 | |
Monoclonal | |
Alpaca | |
Secondary |