Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 488, Clone: CTK0105 and CTK0106, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
91.00€ - 318.00€
Especificaciones
Antígeno | Recombinant VHH |
---|---|
Clon | CTK0105 and CTK0106 |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot |
Especie del huésped | Alpaca |
Especies diana | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17353473
|
Chromotek
SMS2BAF488-1-10 |
10 μL |
91.00€
10 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17363473
|
Chromotek
sms2bAF488-1-100 |
100 μL |
318.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG2b, Fc-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of Nanobodies that bind to mouse IgG2b with high affinity & specificity.
Especificaciones
Recombinant VHH | |
Immunofluorescence, Western Blot | |
Mouse |
CTK0105 and CTK0106 | |
Alpaca |