Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0103 and CTK0104, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
91.00€ - 318.00€
Especificaciones
Antígeno | Recombinant VHH |
---|---|
Clon | CTK0103 and CTK0104 |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Alexa Fluor 647 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17333473
|
Chromotek
sms1AF647-1-10 |
10 μL |
91.00€
10 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17343473
|
Chromotek
sms1AF647-1-100 |
100 μL |
318.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG1, Fc-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of Nanobodies that bind to mouse IgG1 with high affinity & specificity.
Especificaciones
Recombinant VHH | |
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 647 | |
Mouse | |
Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles. |
CTK0103 and CTK0104 | |
Monoclonal | |
Alpaca | |
Secondary |