Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Western Blot Protein Standards (12-90 kDa)
Recombinant Protein
124.00€ - 319.00€
Especificaciones
Tampón | 125 mM Tris-HCl, pH 6.8, 10 mM DTT, 2 mM EDTA, 2 % (W/V) SDS, 10 % (W/V) Glycerol, 0.01% (W/V) Bromophenol blue |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. |
Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18634970
|
Novus Biologicals™
NBP3-11650-50Tests |
50 Tests |
124.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18664901
|
Novus Biologicals™
NBP3-11650-250Tests |
250 Tests |
319.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Especificaciones
125 mM Tris-HCl, pH 6.8, 10 mM DTT, 2 mM EDTA, 2 % (W/V) SDS, 10 % (W/V) Glycerol, 0.01% (W/V) Bromophenol blue | |
Store at -20°C. | |
Western Blot |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Western Blot Protein Standards (12-90 kDa)