Learn More
Invitrogen™ RecoverAll™ Multi-Sample RNA/DNA Isolation Workflow
El flujo de trabajo de ARN/ADN de varias muestras RecoverAll™ es un paquete de flujo de trabajo completo para la extracción secuencial de ARN y ADN de la misma muestra de tejido en parafina fijada con formaldehído o paraformaldehído (FFPE).
Marca: Invitrogen™ A26069
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El flujo de trabajo de ARN/ADN de varias muestras RecoverAll™ es un paquete de flujo de trabajo completo para la extracción secuencial de ARN y ADN de la misma muestra de tejido en parafina fijada con formaldehído o paraformaldehído (FFPE). El ARN y el ADN recuperados están listos para su uso en aplicaciones posteriores como RT-PCR cuantitativa en tiempo real y secuenciación dirigida mediante el panel de investigación del cáncer Oncomine™. Este paquete de flujo de trabajo incluye kits de aislamiento de ácido nucleico total RecoverAll™, tubos de elución y agua sin nucleasas.Las características incluyen:
El flujo de trabajo especial proporciona más información a partir de una menor entrada de muestras
Las muestras de FFPE son valiosas, lo que a menudo requiere la elección de un método de extracción sobre otro para guardar la muestra. Con el flujo de trabajo de ARN/ADN de varias muestras RecoverAll, la recuperación de ARN y ADN de la misma muestra de tejido FFPE en un solo flujo de trabajo elimina la necesidad de elegir el ácido nucleico que se va a recuperar de una sección determinada de FFPE.
En primer lugar, las secciones de bloques de tejido o montadas en portaobjetos de FFPE se desparafinizan y se digieren con proteasa. A continuación, las muestras se cargan en un cartucho de filtro; el ADN permanece ligado al cartucho de filtro mientras el ARN fluye a través de él. Para recuperar el ARN, el flujo se aplica a un cartucho de filtro nuevo, tratado con ADNasa, y luego se eluye del filtro. Para recuperar el ADN, el ADN ligado al cartucho filtrante se trata con ARNasa A, y luego se eluye del filtro.
Especificaciones
• 3 kits de aislamiento de ácidos nucleicos totales RecoverAll (se envía en dos partes: una a temperatura ambiente y una a - 20 °C; almacenar como se indica en la caja) • 100 tubos de elución • 100 ml de agua sin nucleasas |
|
No compatible con alto rendimiento | |
120 preparaciones | |
120 preparaciones | |
ARN total, miARN, ácidos nucleicos totales, ARNm, ADN genómico |
FFPE y muestras fijas, Fixed Samples | |
PCR, Northern Blotting, RT-PCR (criterio de valoración), análisis de microARN, PCR en tiempo real, secuenciación | |
Ambion™, RecoverAll™ | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
Título del producto
Invitrogen™ RecoverAll™ Multi-Sample RNA/DNA Isolation Workflow > 120 preparaciones