Learn More
Recoverin Antibody (3F6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18382779 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18382779 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18382779
Marca: Novus Biologicals H00005957M37
Mouse Monoclonal Antibody
Recoverin Monoclonal antibody specifically detects Recoverin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Recoverin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 3F6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH01720
Alias de gen cancer associated retinopathy antigen, Protein CAR, RCV1Cancer-associated retinopathy protein, recoverin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RCV1 (AAH01720, 1 a.a. ~ 200 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MGNSKSGALSKEILEELQLNTKFSEEELCSWYQSFLKDCPTGRITQQQFQSIYAKFFPDTDPKAYAQHVFRSFDSNLDGTLDFKEYVIALHMTTAGKTNQKLEWAFSLYDVDGNGTISKNEVLEIVMAIFKMITPEDVKLLPDDENTPEKRAEKIWKYFGKNDDDKLTEKEFIEGTLANKEILRLIQFEPQKVKEKMKNA
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5957
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ