Learn More
Hellma™ Celda estándar rectangular
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,5 mL
Tamaño de la unidad:
2 PCS
Descripción
Volumen de 3,5 a 17,5mL
• Con laterales pulidos ópticamente
• Vidrio estándar
• Cubeta rectangular de vidrio óptico especial
• TO 10mm, el lote
• Cubeta TO 10mm
• El lote
• Cubeta estándar
• Con laterales pulidos ópticamente
• Vidrio estándar
• Cubeta rectangular de vidrio óptico especial
• TO 10mm, el lote
• Cubeta TO 10mm
• El lote
• Cubeta estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 3,5 mL |
| Material | Glass |
| Cantidad | 2 Pack |
| Wavelength Range | 360 to 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Forma | Rectangle |