Learn More
Eppendorf™ Cubo rectangular para centrífuga
Código de producto. p-8004699 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
5702 Rotor de centrífuga A-4-38
Rotor Eppendorf A-4-81 (CFA-152-020K)
Rotor basculante CFA-146-010T (A-4-44)
Cantidad:
2/paq.
4/paq.
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. 10308612
Marca: Eppendorf™ 5702762008
Utilice estos cubos con rotores Eppendorf™
  • Cubos rectangular para centrífuga
  • Compatibles con rotores estándar
  • Disponible en paquetes de dos y cuatro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) 5702 Rotor de centrífuga A-4-38
Capacidad 90 mL
Tipo de recipiente Cestillo
Cantidad 2/paq.