Learn More
Gilac™ Rectangular Dough Dividing Container
Código de producto. 15125326
Click to view available options
Capacidad (métrico):
13 L
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15125326
Marca: Gilac™ G155421
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rectangular Dough Dividing Container is shock-resistant, highly flexible, and resistant to changes in temperature. Nestable and stackable.
  • Rectangular dough dividing container
  • Highly resistant to changes in temperature
  • Highly flexible and shock-resistant
  • Compatible with racking trolleys
Especificaciones
Tipo Bin Divider
Material HDPE
Color Blanco
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 5.3 gal.
Capacidad (métrico) 20 L
Certificaciones/conformidad Food Contact Compliance
Descripción Rectangular
Modelo Stackable, Nestable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 530 x 410 x 140 mm
Longitud (imperial) 20.9 in.
Longitud (imperial) interior 17.3 in.
Longitud (métrico) 530 mm
Longitud (métrico) interior 440 mm
Anchura (imperial) 16.1 in.
Anchura (imperial) interior 12.6 in.
Anchura (métrico) 410 mm
Anchura (métrico) interior 320 mm
Altura (imperial) interior 5.1 in.
Altura (métrico) 140 mm
Altura (métrico) interior 130 mm
Peso (imperial) 2.546 lb.
Peso (métrico) 1.155 kg
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +90°C