Learn More
Scilabub™ Guante resistente al calor rojo
These Nomex™ polyamide red heat resistant gloves are resistant to 260°C (working temperature, dry heat only) with knitted fabric construction for extra comfort.
213.00€ - 275.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 388: 1 X 4 X y EN 407: 41301X
Clasificación Nomex III
Color Rojo
Latex Free
Material Nomex
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12392229
Ver documentos
Scilabub™
GLO/NL
Grande
275.00€
1 par
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11873841
Ver documentos
Scilabub™
GLO/NL
Grande Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11803841
Ver documentos
Scilabub™
GLO/NM
Medio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12382229
Ver documentos
Scilabub™
GLO/NM
Medio
275.00€
1 par
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11863801
Ver documentos
Scilabub™
GLO/NS
Pequeño Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12372229
Ver documentos
Scilabub™
GLO/NS
Pequeño
275.00€
1 par
Fecha estimada de envío: 11-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Buena resistencia a los productos químicos
• Guante Nomex™
Especificaciones
Especificaciones
EN 388: 1 X 4 X y EN 407: 41301X
Rojo
Nomex
Guantes
Altas temperaturas
Nomex III
Sin talco
1 unidad
300 mm