Learn More
Amarell™ Termómetros de laboratorio rellenos de líquido rojo
Código de producto. p-8008882
Click to view available options
Subdivisión:
1 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15289988
Marca: Amarell™ L27574CC4
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Relleno del termómetro Líquido rojo
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) 0°C
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 50°C
Calibrated Sí
Subdivisión 1 °C