Learn More
Red Nucleic Acid Gel Stain (10,000x), MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Descripción
Red Nucleic Acid Gel Stain (10,000x) is a nucleic acid stain that can be used as a safer alternative to the traditional ethidium bromide (EB) stain for detecting nucleic acids in agarose gels or polyacrylamide gels.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Red Nucleic Acid Gel Stain (10,000x) |
| Forma física | Liquid |
| Color | Reddish Brown |
| Cantidad | 500 μL |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Grado | Research |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.