Learn More
Wheaton™ Tapón de repuesto rojo para tubo para recogida de muestras de orina
Tapón de polipropileno de repuesto para tubo para recogida de muestras de orina primario.
Marca:  Wheaton™ 327226
494.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Código de producto. 16494959
  • 520.00€ / paquete de 5000
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Admite el uso de los tubos primarios de Wheaton™ para orina
  • Para el uso con tubos de 10 ml
Especificaciones
Especificaciones
Tapón
Polipropileno
Tapón de repuesto para tubo para recogida de muestras de orina primario con ácido bórico
5000/Paq.
Ambiente
Rojo
No estéril
Tubo para recogida de muestras de orina de 10 ml
1000/paq.