Learn More
Kartell™ Conical 2 Hole Stopper
Red rubber stoppers suitable for high temperatures and for use in combination with a flask, bottle, or tube
22.55€ - 53.30€
Especificaciones
Color | Rojo |
---|---|
Material | Caucho |
Tipo de producto | Tapón cónico |
Forma | Cónicos |
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10440332
|
Kartell™
0384800 |
34mm | 45mm |
22.55€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10023111
|
Kartell™
0384900 |
37mm | 48mm |
25.40€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10105151
|
Kartell™
0385100 |
43 mm | 60 mm |
53.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Constructed of red rubber
- Conical shape
- Features two holes
- For general purpose laboratory use
Especificaciones
Rojo | |
Caucho | |
Tapón cónico | |
Cónicos |