Learn More
Fisherbrand™ Pera de caucho rojo
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
15 ml
Diámetro de la abertura (métrico):
4 mm
Diámetro exterior (métrico):
38 mm
Longitud (métrico):
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | 15 ml |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Rojo |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Pipette |
| Tipo de agarre | Round |
| Material | Caucho |
| Modelo | Pera |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Mostrar más |