Learn More
Kartell™ Red Rubber Conical Stoppers
Kartell™ Red Rubber Conical Stoppers are suitable for high temperatures and are used in combination with a flask, bottle, or tube.
Marca: Kartell™ 0112900
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
- Uso genérico
- Caucho rojo
- Forma cónica
- Tamaño: diámetro inferior (base) × altura
Especificaciones
Investigación de laboratorio general | |
25/paq. | |
Rojo | |
9mm | |
Tapón cónico |
18 mm | |
6 x 18 mm | |
6mm | |
Caucho | |
Cónicos |