Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho de silicio de color rojo
Se utilizan en líneas de flujo para fluidos y gases en diversos procesos hidráulicos y neumáticos.
Marca:  Fisherbrand™ FB50861
Código de producto. 10797121
  • 22.00€ / 10 metros
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Gran resistencia al desgarro, resistencia al ozono y eficacia frente a la radiación ultravioleta
Especificaciones
Especificaciones
4 mm
Caucho de silicona
10 m
Rojo
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de caucho de silicio de color rojo > Diámetro interno:4mm