Learn More
Solución Redox, 600mV Pt/Calomel, 640mV Pt/Ag/AgCl, SI Analytics™
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Cantidad:
60 Ampules
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- GHS07: Irritación cutánea 2 H315 Provoca irritación cutánea, ocular 2 H319 Provoca irritación ocular grave
- Consejos de prudencia: P280Llevar guantes/gafas/máscara de protección. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta). P332+P313 En caso de irritación cutánea: Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
- Ingredientes con valores límite que precisan de control en el lugar de trabajo: 7664-93-9 ácido sulfúrico
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 102°C |
| Color | Amarillo claro |
| Densidad | 1.15g/cm3 |
| pH | -0.2 |
| Cantidad | 60 Ampules |
| Tipo de solución | Solución Redox |
| Olor | Odorless |
| Presión de vapor | 23hPa |
| Información de solubilidad | Completamente miscible en agua |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Solución para pruebas Redox (+600 mV+640 mV)
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P364-Y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid