Learn More
Solución estándar Redox, Jenway™
Click to view available options
Tipo de solución:
Estándar Redox (200 mV)
Estándar Redox (300 mV)
Descripción
- Solución de almacenamiento para electrodos de pH
- Botella de 500 mL
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | pH Buffer |
Cantidad | 500 mL |
Tipo de solución | Estándar Redox (300 mV) |
Título del producto
Solución estándar Redox, Jenway™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido