Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reduction Adapters with Ground Joints
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01504571
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Conforme a DIN 12257 y además de la norma estándar DIN
- Conos y tomas de tierra cónicas
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
NS 71/51 | |
Toma NS 45/40 |