Learn More
Refametinib, MedChemExpress
Código de producto. 16472267
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16472267
Marca: Medchem Express HY14691
MedChemExpress Refametinib (BAY 869766; RDEA119) is an orally available, potent, non-ATP-competitive, selective, allosteric MEK1/MEK2 inhibitor with IC50s of 19 nM and 47 nM, respectively.
Refametinib (BAY 869766
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Refametinib
CAS 923032-37-5
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20F3IN2O5S
Cantidad 50 mg
Sinónimo BAY 869766 RDEA119
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (54.16 mM)
SMILES O=S(C1(C[C@H](O)CO)CC1)(NC(C(NC(C(F)=C2)=CC=C2I)=C3F)=C(OC)C=C3F)=O
Peso molecular (g/mol) 572.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.34
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.