missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Refametinib, MedChemExpress

Código de producto. p-200100155
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16496128

Marca: Medchem Express HY14691

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Refametinib (BAY 869766; RDEA119) is an orally available, potent, non-ATP-competitive, selective, allosteric MEK1/MEK2 inhibitor with IC50s of 19 nM and 47 nM, respectively.

Refametinib (BAY 869766

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Refametinib
CAS 923032-37-5
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20F3IN2O5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo BAY 869766 RDEA119
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (54.16 mM)
SMILES O=S(C1(C[C@H](O)CO)CC1)(NC(C(NC(C(F)=C2)=CC=C2I)=C3F)=C(OC)C=C3F)=O
Peso molecular (g/mol) 572.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.34
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado