Learn More
Eppendorf Micropipetas monocanal de volumen fijo Reference™ 2
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2 ml
2,5 ml
Exactitud:
0,6
0,7
0,8
1
1,5
2
2,5
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Rojo
Precisión:
0,012
0,015
0,025
0,075
0,2
0,3
0,35
0,4
0,6
1,2
1,5
3,0
6,0
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Proporciona los resultados más precisos posibles junto con un manejo robusto y fiable y una seguridad óptima para el usuario. Ideal para su uso con líquidos preciosos o en cualquier aplicación que requiera niveles extremadamente altos de precisión. Elección óptima cuando la calidad y la reproducibilidad son esenciales.
Pipeta bien diseñada
- El sistema operativo con un solo botón permite a los usuarios pasar rápidamente por las tareas de la pipeta; los usuarios no tienen que mover el pulgar de lado a lado para expulsar las puntas
- Diseño ergonómico para fuerzas de funcionamiento más bajas para aspiración/dispensación/expulsión de puntas; limita la tensión al usuario
- El cono para punta accionado por resorte permite una expulsión rápida y sencilla de la punta con reducción activa del aerosol; mejora la seguridad y la reproducibilidad del usuario
- Código de colores/etiquetado por volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
- Alta precisión y exactitud que proporcionan resultados de pipeteo fiables
- Área de etiquetado personalizado
- Bloqueo de volumen: un ajuste rápido y seguro evita cambios accidentales y con una visualización de 4 dígitos siempre visible, proporciona una mayor seguridad para los entornos de laboratorio más exigentes
- El ajuste secundario del usuario ofrece la transferencia más precisa de líquidos diferente al agua sin necesidad de una calibración completa
- La pantalla de 4 dígitos muestra el ajuste de volumen exacto y es claramente visible desde todos los ángulos
- Diseño ergonómico
- Parte superior redonda que permite trabajar en cualquier posición
- Para evitar las eyecciones accidentales de la punta, se siente una respuesta háptica clara después del paso de soplado
Instrumento bien construido
- Superficie única: Pocos bordes ásperos, superficie lisa para un trabajo cómodo y una limpieza sencilla
- El robusto mango superior garantiza una larga vida útil y una mayor robustez
- Piezas móviles y bordes externos de acero inoxidable equipan la pipeta con una resistencia excepcional en lugares de impacto potencial y. para componentes internos
- La parte inferior de conexión rápida permite una limpieza y un mantenimiento sencillos de la pipeta
- Totalmente esterilizable en autoclave
- El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
- Tecnología RFID interna: Contiene todos los datos relevantes de las pipetas y el software TrackIT de Eppendorf para una identificación y documentación sencillas de cada pipeta en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,7 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta de volumen fijo |
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| Precisión | 0,35 |