Learn More
Eppendorf™ Micropipetas de volumen variable Reference™ 2
Minimice el riesgo de contaminación por aerosoles y reduzca la tensión del pulgar con estas pipetas de volumen variable. Las pipetas de volumen variable Eppendorf™ Reference™ 2 son ideales para el pipeteo y la mezcla de líquidos, la carga de placas, geles y recipientes de reacción, así como para la extracción en fase y la eliminación de sobrenadantes.
Marca: Eppendorf™ 4926000026
1134.99 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de pipeteo integrado con tecnología RFID interna
- El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
- Pipeta codificada por colores y etiquetada con volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
- Parte superior redonda de la pipeta que permite trabajar en cualquier posición
- Pantalla de cuatro dígitos para una configuración exacta, rápida y segura del volumen (bloqueo de volumen incluido)
- Cono de punta cargado por resorte que reduce el esfuerzo durante el funcionamiento/expulsión
- Mango superior, piezas móviles y bordes externos robustos fabricados de acero inoxidable que confieren solidez a las pipetas
- Gran flexibilidad con capacidad para eliminar conos individuales
- Garantiza la alineación idéntica continua de pipetas durante el proceso de trabajo
- Pipeta totalmente esterilizable en autoclave con superficie suave y pocos bordes ásperos
- Funcionamiento con un solo botón
- Tiene un cono de punta con carga por resorte, piezas móviles, bordes externos de acero inoxidable con área de etiquetado personalizable
- Manipulación ergonómica con menor esfuerzo de funcionamiento
- Expulsión de puntas sencilla y rápida con reducción de aerosol activa
- Reduce las lesiones por movimientos repetitivos al no tener que mover el pulgar hacia los lados
- Respuesta táctil antes de la expulsión de la punta
- Alta precisión y exactitud que proporcionan resultados de pipeteo fiables
- Ajuste secundario intuitivo
Especificaciones
Autoclavable | |
Punta de pipeta de 20 µl | |
Reference™ 2 | |
De 0,5 to 10 μl | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Tips |
Gris medio | |
12 | |
Pipeta de volumen variable | |
Para puntas de pipeta de 20 μL | |
0,01 μL |
Título del producto
Eppendorf™ Micropipetas de volumen variable Reference™ 2 > 12 canales; gris medio; volumen: de 0,5 a 10 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido