Learn More
asecos™ Kit de relleno para carro de transporte absorbentes
Práctico juego de recambio
174.00€ - 203.00€
Especificaciones
Material | Heavy-duty Cloth |
---|---|
Peso (imperial) | 13.23 lb. |
Peso (métrico) | 6 kg |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17856456
|
asecos™
14414 |
Oil Spill Control Absorbent Storage Cart Refill Kit |
174.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17806456
|
asecos™
14415 |
Universal All Purpose Absorbent Storage Cart Refill Kit |
189.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17886446
|
asecos™
14416 |
Chemical Spill Control Absorbent Storage Cart Refill Kit |
203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- contenido: 6 almohadillas, 3 botellas, 20 bayetas, 3 pares de guantes de protección, 5 bolsas de plástico, 1 gafas de visión completa
Especificaciones
Heavy-duty Cloth | |
13.23 lb. | |
6 kg |