Learn More
Labcon™ Caja de recarga para 192 gradillas de apilado de pipetas
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Gradilla de recarga con tapa transparente con bisagras
- Acepta dos gradillas flotantes de pipeta Labcon™ de 8 x 24
- Congelable a -80°C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Incluye | Caja con bisagras sin gradillas |
| Tipo de producto | Caja de almacenamiento para congelador |
| matriz, red, conjunto | 8 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Rectángulo |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |