Learn More
Labcon™ Gradillas recargables para puntas de recarga Eclipse™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7194067
Click to view available options
Admite:
Puntas de 10 a 1250 μl
Puntas de 10 a 250 μl
Puntas de 100 a 1250 μl
Puntas de 1000 a 1250 μl
Puntas de 10 μl
Color:
Morado
Varios
Verde azulado
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 16631963
Marca: Labcon™ 12779600069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cada gradilla está diseñada para albergar una recarga de 96 puntas.
  • Gradilla de puntas de pipeta
  • Rellenable
  • Con tapa transparente con bisagras
  • Para su uso con recargas de puntas de pipeta Eclipse™
  • Admite una plataforma de recarga de 96 puntas
  • Esterilizable en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Tipo de producto Rellenable
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Morado
Admite Puntas de 1000 a 1250 μl
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
N.° por paquete 6/paq.
Cantidad 6 gradillas/paquete, 8 paquete/caja
Condiciones de envío RT