Learn More
Labcon Gradillas recargables para puntas LabCon
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7193995
Change view
Click to view available options
Admite:
Puntas (10 a 1250 μl)
Puntas (Labcon de 10 μl)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
Código de producto. Admite unitSize
16621963 Puntas (10 a 1250 μl) paquete de 10
16681963 Puntas (Labcon de 10 μl) paquete de 12
2 options
Código de producto. 16621963
Marca: Labcon 12109600069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con recargas de puntas de pipeta Eclipse™
  • Gradilla de puntas de pipeta
  • Rellenable
  • Con tapa transparente con bisagras
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Morado
Admite Puntas (10 a 1250 μl)
Material Polipropileno
Posiciones Admite una plataforma de recarga de 96 puntas
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
Envase 10 gradillas/paq.; 10 paq./caja
Cantidad 10 gradillas/paq.
Condiciones de envío RT
Tamaño Puntas de 10-1250 µl
Tipo de producto Rellenable