Learn More
Witeg™ Kit de reacción de reflujo
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
ST 19/26
Unit Size:
cada uno
Description
- 1 globo bicolor de 250 ml
- 1 refrigerador de bola
- 1 bulbo de fundición de 50 ml
Specifications
Specifications
| Incluye | 1 globo bicolor, 1 bulbo de fundición |
| N.º de bulbos | 1 bulbo |
| N.º de junta cónica estándar | ST 19/26 |
| Tipo | Kit de reacción de reflujo |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction