Learn More
Mezcla de pesticidas de organohaluro reformulado, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Marca: SPEX Certiprep 505-A2
Includes: Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Descripción
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
Atrazina | 1912-24-9 | 1250μg/ml |
Simazina | 122-34-9 | 1250μg/ml |
Alacloro | 15972-60-8 | 50μg/ml |
Metoxicloro | 72-43-5 | 25μg/ml |
Aldrina | 309-00-2 | 5μg/ml |
alfa-clordano | 5103-71-9 | 5μg/ml |
cis-Nonacloro | 5103-73-1 | 5μg/ml |
Dieldrina | 60-57-1 | 5μg/ml |
Endrina | 72-20-8 | 5μg/ml |
gamma-BHC | 58-89-9 | 5μg/ml |
gamma-clordano | 5103-74-2 | 5μg/ml |
Heptacloro | 76-44-8 | 5μg/ml |
Epóxido de heptacloro (Isómero B) | 1024-57-3 | 5μg/ml |
Hexaclorobenceno | 118-74-1 | 5μg/ml |
Hexaclorociclopentadieno | 77-47-4 | 5μg/ml |
trans-Nonacloro | 39765-80-5 | 5 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Reformulated Organohalide Pesticides Mix | |
2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar | |
El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
USEPA Method 505 | |
1 mL | |
For US EPA Method 505 | |
Acetone |
Seguridad y manipulación
- Reformulated Organohalide Pesticides Mix
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetone, atrazine, simazine
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio