Learn More
Fisherbrand™ Paquete experto en centrífuga GT2
Waste no time finding the right part numbers for your application! Fisherbrand™ Centrifuge GT2 Expert Package is an application driven centrifuge package to insure convenient, fast ordering of all components necessary to run a specific protocol.
8215.00€ - 11400.00€
Especificaciones
RCF máx. | 25.830 x g |
---|---|
Línea de productos | Fisherbrand |
Rotor | Sí |
Tipo | Paquete de centrífuga |
Requisitos eléctricos | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Refrigerado | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Refrigerado | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17171925
|
Fisherbrand™
|
Sí | Centrífuga, rotor de 4 x 400 ml, cestillos, tapas de biocontención, adaptadores cónicos de 50 ml, adaptadores cónicos de 15 ml |
9910.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17181925
|
Fisherbrand™
|
No | Centrífuga, rotor de 4 x 400 ml, cestillos, tapas de biocontención, adaptadores cónicos de 50 ml, adaptadores cónicos de 15 ml |
8215.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17191925
|
Fisherbrand™
|
Sí | centrífuga, rotor H-Flex, cestillos, tapas de biocontención, adaptadores cónicos de 50 ml, adaptadores cónicos de 15 ml, adaptadores de microplacas |
11400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Description
Easy to Use:
- Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance
- Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches
- Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors
- System saves time when switching between applications
- Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life
- Biocontainment solution seals with a snap; eliminates screw caps and complicated clips
- System has glove-friendly, one-handed open/close capability
- System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK
- Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option
- Technology optimizes safety and improves separations
Space-Saving Design:
- Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning
Energy Efficient:
- System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing
Specifications
25.830 x g | |
Sí | |
50/60 Hz |
Fisherbrand | |
Paquete de centrífuga |