Learn More
Labconco™ Concentrador de sobremesa CentriVap refrigerado, 230 V, conector macho Schuko y receptáculo
Los instrumentos exclusivos utilizan un sistema de refrigeración y un calentador para lograr una temperatura de referencia seleccionada de -4 a 100 °C
Marca: Labconco™ 7310030
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La fuerza centrífuga y el vacío concentran rápidamente múltiples muestras pequeñas como el ARN y las proteínas
- Los sistemas de refrigeración y calentamiento controlados por microprocesador protegen las muestras delicadas del calor durante el procesamiento
- La programación tiene capacidad para dos temperaturas y tiempos
- Los puntos de ajuste para la primera y la segunda temperatura y los tiempos de funcionamiento se seleccionan por separado y pueden modificarse mientras el programa está en curso
- El botón de precalentamiento/frío activa el sistema de refrigeración y el calentador para alcanzar la temperatura de referencia
- Almacena hasta nueve programas definidos por el usuario
- Elija una tapa acrílica extraíble o una tapa de cristal resistente a los disolventes, cada una con una gran junta de tapa sin fenol
- Utiliza la fuerza centrífuga, el vacío y el calor
- Acero inoxidable pulido y exterior de acero con revestimiento de epoxi blanco con detalles en azul
- El calentador de 300 W aumenta la temperatura en incrementos de un grado hasta 100 °C
- Arranque rápido con un solo botón para activar simultáneamente el rotor, el calentador, los temporizadores y la bomba de vacío
- El motor sin escobillas gira hasta 1725 rpm
- El sistema de parada rápida detiene la bomba de vacío, abre la válvula y detiene el rotor
- Válvula de liberación automática de vacío
- Cierre de tapa con sensores de seguridad
- Pantalla LCD de fácil lectura
- Tiempos de calentamiento y funcionamiento separados, cada uno de ellos de 1 a 999 minutos
- La alarma sonora señaliza la conclusión del tiempo de ejecución de punto de ajuste
- El enchufe eléctrico permite la conexión de la bomba de vacío accesoria
- La bomba de vacío dispone de un racor de desconexión rápida para la conexión de un vacuómetro
- La cámara de 30,48 cm (12 pulg.) de diámetro admite una gran variedad de rotores, incluidos los rotores de placas de microtitulación para placas de 96 pocillos
- Dimensiones cerradas (An x F x Al): 37,3 x 49 x 29,6 cm (14,7 x 19,3 x 11,7 pulg.)
Especificaciones
CE | |
50 Hz | |
108 lb | |
Concentrador de sobremesa refrigerado CentriVap | |
800 ml (máx.) | |
Aluminio recubierto de polvo | |
21,7 in | |
42,2 cm | |
Acero y aluminio | |
Schuko |
230 V | |
Rotores | |
49 kg | |
230 V | |
De -4 °C a +100 °C | |
8 A | |
16,6 in | |
55,1 cm | |
1725 rpm | |
55,1 x 36,3 x 42,2 cm |