Learn More
Stuart™ Incubadores de agitación refrigerados con IQ/OQ
El incubador de agitación refrigerado Stuart™ con IQ/OQ es ideal para aplicaciones de cultivo celular y cumple con los requisitos de los organismos reguladores
Marca: Stuart™ 79520-24
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La combinación de agitador e incubadora hace que estos instrumentos sean ideales para la célula procedimientos de cultivo
- La velocidad de agitación controlada por microprocesador garantiza la precisión
- La circulación forzada de aire asegura una temperatura uniforme dentro de la cámara
- Ajusta y visualiza fácilmente la temperatura y la velocidad en el digital pantalla
- La plataforma retráctil exclusiva permite cargar y descargar fácilmente
- El movimiento orbital de agitación asegura una mezcla uniforme mientras promueve el crecimiento bacteriano
- Todos los modelos disponen de un temporizador que se puede ajustar desde 1 segundo a 9 días
- Una vez que el temporizador haya contado, sonará una alarma y la acción de sacudida se detendrá mientras la incubadora continuará funcionando
- La plataforma retráctil permite acceder fácilmente a las muestras de la parte posterior de la incubadora, pero se bloquea de forma segura durante el funcionamiento
- La conexión USB integrada y el software dedicado permiten la supervisión a largo plazo de La temperatura de la incubadora a través de un PC
- Modelos que incluyen IQ/OQ (cualificación de instalación/cualificación operativa) la documentación cumple con los requisitos de la agencia reguladora
Especificaciones
16 mm (0,625 in) | |
230 V | |
115 L | |
50 Hz | |
46,5 x 62,3 x 39,5 cm | |
Digital | |
Calificación de la instalación/calificación operativa (IQ/OQ) |
De 30 a 300 rpm | |
60°C Máx. | |
140°F máx | |
52,6 x 39 cm | |
SI600C, Refrigerado | |
Aplicaciones de cultivo celular | |
De 1 s a 9 días |