Learn More
Merck Disco de ultrafiltración de celulosa regenerada
Marca: Merck 14461
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Ultrafiltración | |
Celulosa regenerada | |
177 cm2 | |
5Pack | |
150 mm |
Celulosa regenerada | |
PLHK | |
Utilice las membranas de celulosa regeneradas Ultracel para concentrar o desalar soluciones diluidas | |
Disco de ultrafiltración |