missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Regorafenib, MedChemExpress

Código de producto. p-200100267
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16490197

Marca: Medchem Express HY10331

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Regorafenib (BAY 73-4506) is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.

Regorafenib (BAY 73-4506) is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Regorafenib
CAS 755037-03-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H15ClF4N4O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo BAY 73-4506
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (310.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)=C1)Cl)NC2=CC=C(OC3=CC(C(NC)=O)=NC=C3)C=C2F
Peso molecular (g/mol) 482.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.82
Porcentaje de pureza 98.99%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado