Learn More
Corning™ Suero fetal bovino regular
Descripción
- Los sueros se recogen asépticamente y se procesan en una instalación de cGMP
- Cada lote de suero crudo se examina para detectar endotoxinas, concentración de hemoglobina residual y calidad microbiológica antes de utilizarse en la producción
- Los lotes de suero crudo se agrupan y se mezclan continuamente antes a la filtración para garantizar una calidad homogénea en todo el lote
- Los lotes finales se prueban para detectar endotoxinas, hemoglobina, pH, micoplasma y aceleración del crecimiento.A petición, pueden realizarse ensayos bioquímicos y pruebas de virus
- El SFB regular proviene de rebaños en países aprobados por el USDA (por ejemplo:México, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, etc.)
Información de órdenes
Enviado congelado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | cGMP |
| Color | De amarillo ámbar a rojizo |
| Contenido y almacenamiento | De -25° a -15 °C |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Triple filtrado, 0,1 μm |
| Fuente | Feto bovino |
| Grado | Estándar |
| Concentración de endotoxinas | ≤20 EU/ml |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.